Gel de silice, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) dessiccant, avec indicateur d'humidité, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3401-01EA 0 EUR InStock
3401-01
Gel de silice, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) dessiccant, avec indicateur d'humidité, J.T.Baker®
Gel de silice
6 to 18 mesh. Indicating (cobalt chloride). Lot analysis on label.
Color Change:
Blue.................Activated
Violet..........10% Moisture Absorbed
Pink............19% Moisture Absorbed
Pale Pink.......28% Moisture Absorbed
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.10 kg/m³
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≤ 6.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 27 %
Loss on Heating at 200°C ≤ 6.0 %
Suitability for Moisture Absorption ≥ 27 %
Suitability as Indicating Desiccant Passes Test
Mesh - Thru U.S. No. 6 Sieve ≥ 90 %
Mesh - Thru U.S. No. 18 Sieve ≤ 10 %
Color Change: Blue.................Activated Violet..........10% Moisture Absorbed Pink............19% Moisture Absorbed Pale Pink.......28% Moisture Absorbed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité