Bleu de méthyle colorant microbiologique (C.I. 42780)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
34015.182EA 165 EUR InStock
34015.182
Bleu de méthyle colorant microbiologique (C.I. 42780)
Bleu de méthyle
Formule: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058509
Numéro CAS: 28983-56-4
Merck Index: 13,06055
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité