Ketoprofen, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(3-Benzoylphenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
34016-100MG-R
34016-100MG-REA 103 EUR InStock
34016-100MG-R
Ketoprofen, Supelco®
Ketoprofen
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=041a2a81da845aebe02d8b2aac1805486f692220&vid=a64769985399af474c0b5c87dd653880ca1d6214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité