2,4,6-Trichloroanisole-D5, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
34023-50MG-R
34023-50MG-REA 487 EUR InStock
34023-50MG-R
2,4,6-Trichloroanisole-D5, Supelco®
2,4,6-Trichloroanisole-D5
Formule: C₇D₅Cl₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 352439-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e12ef33eb2b42db4e960af9e2fe4c18a03ea5cbb&vid=3c27dec55f7a0f7df7503bb62839961139fc2a56&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité