Organic reference standard, Aflatoxin B1 solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
34029-2ML-R
34029-2ML-REA 284 EUR InStock
34029-2ML-R
Organic reference standard, Aflatoxin B1 solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Aflatoxin B1 is a mycotoxin found to be hepatocarcinogenic in nature. It has a strong affinity for the deoxyribonucleic acid (DNA) and binds to both native and denatured deoxyribonucleic acid (DNA) as indicated by spectroscopy and equilibrium dialysis results.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b076ef79e24be62f2da147a8772f0996a20cdad5&vid=b076ef79e24be62f2da147a8772f0996a20cdad5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité