Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hématoxyline hydraté, Gurr™ pour la coloration microscopique

Fournisseur: VWR Chemicals

340374TEA 192 EUR InStock
340374T
Hématoxyline hydraté, Gurr™ pour la coloration microscopique
Haematoxylin hydrate


Formule: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) Min 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum l max (acetonitrile) 290 - 292 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm 155 - 165
Haematein (spectrophotometrically) Max 0.1 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité