Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gel de silice, BAKER ANALYZED® 80-200 Mesh, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

3404-01EA 476 EUR InStock
3404-01
Gel de silice, BAKER ANALYZED® 80-200 Mesh, J.T.Baker®
Gel de silice
Pour la chromatographie par colonne et les procédures TLC d'échelonnage. Analyse du lot sur l’étiquette.

Pour info :
Taille des particules100 - 425 µm
Forme irrégulière des particules
Taille de pores 60 Å


Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.10 kg/m³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤ 13 %
Loss on Ignition ≤13 %
Alcohol-Ether Soluble Substances ≤0.05 %
Flow Rate, mL/min. ≥0.5
Mesh - Thru U.S. No. 80 Sieve ≥90.0 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤10.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité