Éthanol pour histologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3405.9010EA 0 EUR InStock
3405.9010
Éthanol pour histologie, J.T.Baker®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point de fusion: –114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (C2H5OH) min. 96 % (v/v)
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité