Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Organic analytical standard, estragole, Supelco®

Fournisseur: Merck

34098-1ML
34098-1MLEA 132 EUR InStock
34098-1ML
Organic analytical standard, estragole, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Synonym: 4-allylanisole, chavicol methyl ether, estragole.

  • Refractive index: n20/D 1,521 (lit.)
  • Boiling point: 215 – 216 °C (lit.)
  • Density: 0,965 g/ml at 25 °C (lit.)

Attention: Shelf life: limited shelf life, expiry date on the label


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe6faaaf16a55ec6a002e2a77184c9a787aece42&vid=fe6faaaf16a55ec6a002e2a77184c9a787aece42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité