Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EDTA sel tétrasodique tétrahydraté 98% (par analyse complexométrique), Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
Synonyms: EDTA tetrasodium tetrahydrate, Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate

34103-500
34103-500EA 142 EUR InStock
34103-500
EDTA sel tétrasodique tétrahydraté 98% (par analyse complexométrique), Calbiochem®
EDTA sel tétrasodique tétrahydraté


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
MW: 452,23 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 6.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150027
Numéro CAS: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité