1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt 80% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: DMMB, Taylor’s Blue
341088-1G
341088-1GEA 173 EUR InStock
341088-1G
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt 80% Dye, Sigma-Aldrich®
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃S·0.5ZnCl₂
MW: 416.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD19686959
Numéro CAS: 931418-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
ICP Major Analysis, Confirms Zinc Component Confirmed
Wavelength 243 - 249 nm
Extinction Coefficient ≥25000
Extinction Coefficient ≥18000
Extinction Coefficient, c = 0.003 g/L; Water ≥10000
Carbon ≥40.5%
Nitrogen ≥7.9%
Water (by Karl Fischer) ≤20.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité