N-Éthylmaleimide (NEM), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
34115-5
34115-5EA 98.7 EUR InStock
34115-5
N-Éthylmaleimide (NEM), Calbiochem®
N-Éthylmaleimide (NEM)
Formule: C₆H₇NO₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00005509
Numéro CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité