Pesticide reference standard, Fusarenon X solution, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
34130-2ML
34130-2MLEA 440 EUR InStock
34130-2ML
Pesticide reference standard, Fusarenon X solution, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Produced by Fusarium nivale fungi naturally occurring in crops such as wheat and barley.
  • Fusarenon X is a trichothecene mycotoxin
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6969810b0fff543ce4c59fd9ec322574f676e301&vid=6969810b0fff543ce4c59fd9ec322574f676e301&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité