Gel de silice, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh pour la chromatographie sur colonne, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3414-01EA 396 EUR InStock
3414-01
Gel de silice, BAKER ANALYZED® 60 - 200 mesh pour la chromatographie sur colonne, J.T.Baker®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Toluene Absorption Passes Test
Loss on Ignition ≤ 10.0 %
Alcohol-Ether Soluble Substances ≤ 0.10 %
Bulk Density (g/cc), For Information Only = 15 %
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve ≤ 15 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤ 15 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité