Rouge Congo, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
34140.184EA 74.7 EUR InStock
34140.184
Rouge Congo, TECHNICAL
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Point de fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité