Calbiochem® Bovine native Fibrinogen (from Plasma)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
341573-1
341573-1EA 434 EUR InStock
341573-1
Calbiochem® Bovine native Fibrinogen (from Plasma)
Protéines et Peptides
Fibrinogen is a soluble plasma glycoprotein that is synthesised in the hepatic parenchymal cells.
  • Contains more than 95% clottable protein
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité