Native Bovine Fibronectin (from Plasma), Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
341631-1 341631-5
341631-1EA 255 EUR InStock
341631-1 341631-5
Native Bovine Fibronectin (from Plasma), Calbiochem®
Protéines et Peptides
Native fibronectin purified from pooled bovine plasma. Effective agent for promoting attachment of cells to commonly-used culture substrates.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mg 341631-1
5 mg 341631-5
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité