Eosine J (jaunâtre), Gurr™ pour la coloration microscopique
Fournisseur: VWR Chemicals
341975TEA 1600 EUR InStock
341975T
Eosine J (jaunâtre), Gurr™ pour la coloration microscopique
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (gravimetrically) Min. 85 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption maximum λmax. (Water) 515 --> 518 nm
Spec.Absorptivity (λm; 0.005 g/l; water) 1200 --> 1400
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 8 %
Suitability for microscopy Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité