Rouge nucléaire, Gurr™ pour la coloration microscopique
Fournisseur: VWR Chemicals
342094WEA 0 EUR InStock
342094W
Rouge nucléaire, Gurr™ pour la coloration microscopique
Rouge nucléaire
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) Min. 90 %
Identity (Sodium) Passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. λ 1 (Dimethyl sulfoxide) 557 --> 559 nm
Absorption max. λ 2 (Dimethyl sulfoxide) 520 --> 522 nm
Spec.Absorptivity (λ1max; 0.02 g/l;DMSO) 380 --> 422
Spec.Absorptivity (λ2max; 0.02 g/l;DMSO) 383 --> 426
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 5 %
Suitability for microscopy Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité