Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu patenté V sel de calcium, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

34233.128EA 73.9 EUR InStock
34233.128
Bleu patenté V sel de calcium, TECHNICAL
Bleu patenté V sel de calcium


Formule: C₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038746
Numéro CAS: 3536-49-0
EINECS: 222-573-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité