Ammonium-fer (III) sulfate 0.1 M (NH4)Fe(SO4)2 solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34249-1L
34249-1LEA 142 EUR InStock
34249-1L
Ammonium-fer (III) sulfate 0.1 M (NH4)Fe(SO4)2 solution volumétrique, Fluka™
Ammonium-fer (III) sulfate
Formule: H₄FeNO₈S₂
Numéro MDL: MFCD00012019
Numéro CAS: 10138-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité