CyMet KX pour hématologie sans CN
Fournisseur: Avantor
3425.0500EA 43.57 EUR InStock
3425.0500
CyMet KX pour hématologie sans CN
CyMet
Lysing reagent for hematology
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (mS) 8.2 - 9.2
Osmolality (mOsm/kg) 129 - 139
Performance Test passes test
pH at 25°C 4.4 - 4.6
*) All parameters except mid cells: Test/Ref ratio > 95% and < 105%. Correlation coefficient: > 0.95
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..