Baryum chlorure 0.1 M BaCl2 (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
34252-1L
34252-1LEA 142 EUR InStock
34252-1L
Baryum chlorure 0.1 M BaCl2 (0.2N) solution volumétrique, Fluka™
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
Densité: 1.00 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité