Cérium (IV) sulfate 0,05 M solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34253-1L
34253-1LEA 152 EUR InStock
34253-1L
Cérium (IV) sulfate 0,05 M solution volumétrique, Fluka™
Cerium (IV) sulphate
Formule: Ce(SO₄)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité