Acide acétique 0.1 M CH3COOH (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34254-1L
34254-1LEA 141 EUR InStock
34254-1L
Acide acétique 0.1 M CH3COOH (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Densité: 1.00 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité