Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium permanganate 0.01 M KMnO4 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

34266-1L
34266-1LEA 142 EUR InStock
34266-1L
Potassium permanganate 0.01 M KMnO4 (0.05N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium permanganate


Formule: KMnO₄
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité