Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium bromate 1/60 M KBrO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™

Danger

34268-1L
34268-1L
Potassium bromate 1/60 M KBrO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium bromate


Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.01663 - 0.01670 mol/l

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité