Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium dichromate 1/6 M K2Cr2O7 (1N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

34271-1L
34271-1LEA 144 EUR InStock
34271-1L
Potassium dichromate 1/6 M K2Cr2O7 (1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium dichromate


Formule: K₂Cr₂O₇
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité