Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium iodate 0.05 M KIO3 (0.3N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

34274-1L
34274-1LEA 143 EUR InStock
34274-1L
Potassium iodate 0.05 M KIO3 (0.3N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium iodate


Formule: KlO₃
Densité: 1.005 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité