Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oxalique 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

34287-1L
34287-1LEA 142 EUR InStock
34287-1L
Acide oxalique 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique


Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 231-791-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité