Acide perchlorique 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
34288-1L
34288-1LEA 129 EUR InStock
34288-1L
Acide perchlorique 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% solution volumétrique, Fluka™
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
Densité: 1.054 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité