Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) nitrate 0.005 M Hg(NO3)2 (0.01N) ≥98% solution volumétrique, pour détermination du chlorure, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

34289-1L
34289-1LEA 143 EUR InStock
34289-1L
Mercure (II) nitrate 0.005 M Hg(NO3)2 (0.01N) ≥98% solution volumétrique, pour détermination du chlorure, Fluka™
Mercure (II) nitrate


Formule: HgN₂O₆
Point d'ébullition: 100 °C (solvent)
Point de fusion: <0 °C
Densité: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: Does not flash
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011038
Numéro CAS: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité