Mercure (II) nitrate 0.01 M Hg(NO3)2 (0.02N) ≥99.5% solution volumétrique, pour détermination du chlorure, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
34291-1L
34291-1LEA 263 EUR InStock
34291-1L
Mercure (II) nitrate 0.01 M Hg(NO3)2 (0.02N) ≥99.5% solution volumétrique, pour détermination du chlorure, Fluka™
Mercure (II) nitrate
Formule: HgN₂O₆
Densité: 1.005 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011038
Numéro CAS: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité