Argent nitrate 0.01 M AgNO3 (0.01N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34294-1L
34294-1LEA 131 EUR InStock
34294-1L
Argent nitrate 0.01 M AgNO3 (0.01N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité