Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Argent nitrate 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

34296-1L
34296-1LEA 146 EUR InStock
34296-1L
Argent nitrate 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate


Formule: AgNO₃
Densité: 1.015 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=de8e16bfde4b029c88ebd92452768b84bdc25214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité