Bleu de thymol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
34300.234EA 76 EUR InStock
34300.234 34300.234_T
Bleu de thymol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Bleu de thymol
Zone de virage: pH 8,0-9,6
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité