Rouge de méthyle 0,2 g/l dans l'éthanol, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
34302.231EA 89.4 EUR InStock
34302.231
Rouge de méthyle 0,2 g/l dans l'éthanol, TECHNICAL
Rouge de méthyle
  • Zone de virage: pH 4,4 - 6,2
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Point d'éclair: 20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité