Bleu de bromophénol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
34307.237EA 60.8 EUR InStock
34307.237
Bleu de bromophénol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Bleu de bromophénol
  • Zone de virage: pH 3,0-4,6
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité