Gel de silice Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
Fournisseur: Merck
343323-1KG
343323-1KGEA 369 EUR InStock
343323-1KG
Gel de silice Grade 22 pore size 60 Å, 60-200 mesh, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da46472b9dc6418bdb67b3a7a4103fe065e14a71&vid=5e87d07d41a322ec74f287e3802cc81315110215&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité