Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indicateur pH universel dans l'éthanol, Technical (pH 3 - 11)

Fournisseur: VWR Chemicals

34352.290EA 176 EUR InStock
34352.290
Indicateur pH universel dans l'éthanol, Technical (pH 3 - 11)
Indicateur pH universel
For visual determination of pH


Point d'éclair: 20 °C
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
Red pH 3
Red-orange pH 4
Orange pH 5
Yellow pH 6
Yellow-green pH 7
Green pH 8
Green-blue pH 9
Violet pH 10
Violet-red pH 11

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité