Diluid MINDRAY pour hématologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3439.9020PCEA 33.17 EUR InStock
3439.9020PC
Diluid MINDRAY pour hématologie, J.T.Baker®
Diluid
Attention: In vitro diagnostic medical devices only for professional use.
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Background PLT (x10E9/L) max. 5
Background RBC (x10E12/L) max. 0.02
Background WBC (x10E9/L) max. 0.3
Conductivity (mS) 16.00 - 21.00
Osmolality (mOsm/kg) 325 - 335
Performance Test passes test
pH at 25°C 6.90 - 7.10
Total Bacterial Growth (CFU/100ml) max. 5
Osmolality is measured directly after production. In course of time the actual value will increase. This will not influence the performance of the reagent.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité