Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluorouracile, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger

343922-1
343922-1EA 96.1 EUR InStock
343922-1
5-Fluorouracile, Millipore®
5-Fluorouracile


Formule: C₄H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité