cFMS Receptor Inhibitor IV ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ quality level = MQ100
344039-5
344039-5EA 325 EUR InStock
344039-5
cFMS Receptor Inhibitor IV ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
cFMS Receptor Inhibitor IV
The cFMS Receptor Inhibitor IV, also referenced under CAS 959626-45-0, controls the biological activity of cFMS. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
General description
A cell-permeable furan carboxamide compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive cFMS/CSF-1R inhibitor that blocks cFMS autophosphorylation both in CSF-1/M-CSF-stimulated HEK-293 cells (IC50 = 76 nM) and in cell-free in vitro kinase assays (IC50 = 17 nM).
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₂₂H₂₆N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10568148
Numéro CAS: 959626-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité