2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
M-Clarity™ quality level = MQ200
344079-100
344079-100EA 99.6 EUR InStock
344079-100
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, Calbiochem®
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité