Eau ≥99%, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
34478-1L
34478-1LEA 56.6 EUR InStock
34478-1L
Eau ≥99%, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Eau
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Determination of P/N ≤5 ng/L
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité