N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34489-2.5L
34489-2.5LEA 237 EUR InStock
34489-2.5L
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
N,N-Diméthylformamide
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: HCON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 152…153 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.08 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Explosion Limit 15.2 %
Refractive Index n20/D 1.430 (lit.)
Vapor Pressure 2.7 mmHg ( 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité