Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexane (mélange d'isomères), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

34493-2.5L
34493-2.5LEA 201 EUR InStock
34493-2.5L
Hexane (mélange d'isomères), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Hexane (mélange d'isomères)
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 48-65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -154 °C
Densité: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of isomers (GC) Min. 85 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
n-Hexane (GC) Max. 4.9 %
Explosion Limit 7.5 %
Autoignition Temperature 437 °F

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité