D-(+)-Galactosamine hydrochloride, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
34539-1
34539-1EA 107 EUR InStock
34539-1
D-(+)-Galactosamine hydrochloride, Calbiochem®
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₅
Numéro MDL: MFCD00135830
Numéro CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité