EDTA sel disodique solution volumétrique, pour la détermination de la dureté de l'eau (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34543-1L
34543-1LEA 124 EUR InStock
34543-1L
EDTA sel disodique solution volumétrique, pour la détermination de la dureté de l'eau (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA sel disodique
1 ml = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité