Bleu de méthylène NZ, TECHNICAL, extra
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
34560.265EA 177 EUR InStock
34560.265
Bleu de méthylène NZ, TECHNICAL, extra
Bleu de méthylène NZ
Formule: C₃₂H₃₆Cl₄N₆S₂Zn
Numéro CAS: 6372-69-6
EINECS: 228-905-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité